Få mere at vide
Silver Bromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Silver Bromide |
| CAS | 7785-23-1 |
| Mængde | 100 mg |
| Molekylær formel | AgBr |
| Synonym | Argentous Bromide, Silver Monobromide, Silver(I) Bromide |
| InChI formel | InChI=1S/Ag.BrH/h;1H/q+1;/p-1 |
| SMIL | [Br-].[Ag+] |
| IUPAC navn | silver;bromide |
| Molekylvægt (g/mol) | 187.77 |
| Formel vægt | 185.8234 |