Få mere at vide
Silver bromide, Premion™, 99.998% (metals basis)
Artikelnummer. 11356468
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11356468 25 g 25g
11376468 5 g 5g
11366468 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11356468 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012110.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7785-23-1 | AgBr | 187.772 g/mol
Sølvbromid bruges i fotografisk film. Anvendes til fremstilling af røntgenbilleder. Det bruges også i infrarøde applikationer som vinduer og linser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7785-23-1
Molekylær formel AgBr
Molekylvægt (g/mol) 187.772
MDL nummer MFCD00003398
InChI nøgle ADZWSOLPGZMUMY-UHFFFAOYSA-M
Synonym silver bromide, bromargyrite, bromyrite, nanoparticles, silver i bromide, silver bromide, premion
PubChem CID 66199
IUPAC navn bromsølv
SMIL Br[Ag]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver bromide
Smeltepunkt 432°C
Farve Gul
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.998% (metals basis)
Opløselighedsinformation soluble in alkali cyanide solutions. Partially soluble in ammonia. Insoluble in alcohol and acids. Practically insoluble in water.
Formel vægt 187.78
Lugt Odorless
Følsomhed Light sensitive
Udseende Pale yellow powder/flake/crystalline/beads
Tæthed 6.47