Få mere at vide
Sølvbromid, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11391249
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11391249 100 g 100g
11301259 5 g 5g
11381249 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11391249 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011425.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7785-23-1 | AgBr | 187.772 g/mol
Sølvbromid bruges som den lysfølsomme komponent på almindelig fotografisk film og plader og bruges også i IR-applikationer og ioniske halvledere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7785-23-1
Molekylær formel AgBr
Molekylvægt (g/mol) 187.772
MDL nummer MFCD00003398
InChI nøgle ADZWSOLPGZMUMY-UHFFFAOYSA-M
Synonym silver bromide, bromargyrite, bromyrite, nanoparticles, silver i bromide, silver bromide, premion
PubChem CID 66199
IUPAC navn bromsølv
SMIL Br[Ag]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver bromide
Smeltepunkt 432°C
Farve Gul
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99.9%
Opløselighedsinformation Insoluble in water,alcohol and acids. Partially soluble in ammonia.
Formel vægt 187.78
Lugt Odorless
Følsomhed Light sensitive
Udseende Pale yellow powder/flake/crystalline/beads
Tæthed 6.47