Få mere at vide
Sølvbromid, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11381249
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11381249
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011425.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7785-23-1 | AgBr | 187.772 g/mol
Sølvbromid bruges som den lysfølsomme komponent på almindelig fotografisk film og plader og bruges også i IR-applikationer og ioniske halvledere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7785-23-1
Molekylær formel AgBr
Molekylvægt (g/mol) 187.772
MDL nummer MFCD00003398
InChI nøgle ADZWSOLPGZMUMY-UHFFFAOYSA-M
Synonym silver bromide, bromargyrite, bromyrite, nanoparticles, silver i bromide, silver bromide, premion
PubChem CID 66199
IUPAC navn bromsølv
SMIL Br[Ag]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver bromide
Smeltepunkt 432°C
Farve Gul
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.9%
Opløselighedsinformation Insoluble in water,alcohol and acids. Partially soluble in ammonia.
Formel vægt 187.78
Lugt Odorless
Følsomhed Light sensitive
Udseende Pale yellow powder/flake/crystalline/beads
Tæthed 6.47