Få mere at vide
Sølv bis(trifluormethylsulfonyl)imid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15432767
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15432767 250 mg 250mg
15412767 1 g 1g
15422767 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15432767 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 046784.MD
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 189114-61-2 | C2AgF6NO4S2 | 388.004 g/mol
Sølvbis(trifluormethylsulfonyl)imid anvendes til ekstraktion af C 5 - C 8 lineære alfa-olefiner ved hjælp af dets sølvsalt til at danne stuetemperatur ioniske væsker. Yderligere anvendes det til adskillelse af olefiner fra paraffiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 189114-61-2
Molekylær formel C2AgF6NO4S2
Molekylvægt (g/mol) 388.004
MDL nummer MFCD08457644
InChI nøgle HSYLTRBDKXZSGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym sliverbis trifluoromethanesulfonimide
PubChem CID 131875416
IUPAC navn sølv;bis(trifluormethylsulfonyl)azanid
SMIL C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[Ag+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver bis (trifluoromethylsulfonyl)imide
Smeltepunkt 249°C
Farve Orange til hvid
Fysisk form Fast stof
Mængde 250 mg
Lineær formel (CF3SO2)2NAg
FN nummer UN1759
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 388
Følsomhed Light and moisture sensitive
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Silver bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Silver bis(trifluoromethylsulfonyl)imide