Få mere at vide
Sølvbenzoathydrat
Artikelnummer. 11341998
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11341998 5 g 5g
11331998 25 g 25g
11321998 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11341998 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011896.06
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 532-31-0 | C7H5AgO2 | 228,98 g/mol
Sølvbenzoathydrat sammen med 7-methyl-1,5,7-triazabicyclo[4.4.0]dec-5-en (MTBD) er et effektivt katalytisk system til omsætning af kuldioxid med forskellige ketoner. Det blev brugt til syntese af triphenyltinbenzoat. Det bruges også som en katalysator i Wolff-omlejringsreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 532-31-0
Molekylær formel C7H5AgO2
Molekylvægt (g/mol) 228.98
MDL nummer MFCD00013030
InChI nøgle CLDWGXZGFUNWKB-UHFFFAOYSA-M
Synonym silver benzoate hydrate
PubChem CID 87384783
SMIL [Ag+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver benzoate hydrate
Farve Creme til hvid eller grå
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Følsomhed Lysfølsom
Lineær formel C6H5CO2Ag·xH2O
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
IUPAC navn benzoesyre sølv
Formel vægt 228,89 (Vandfri)