Få mere at vide
Sølvbenzoat, 99%
Artikelnummer. 10421641 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10421641 50 g Glasflaske 50g
10328350 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10421641 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 210770500
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 532-31-0 | C7H5AgO2 | 228,98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 532-31-0
Molekylær formel C7H5AgO2
Molekylvægt (g/mol) 228.98
MDL nummer MFCD00013030
InChI nøgle CLDWGXZGFUNWKB-UHFFFAOYSA-M
Synonym silver benzoate hydrate
PubChem CID 87384783
IUPAC navn benzoesyre;sølv;hydrat
SMIL [Ag+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver benzoate
Navn note 99%
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CO2Ag
Mængde 50 g
Merck Index 15, 1093
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,26%. Andre opløseligheder: let opløselig i alkohol
Formel vægt 228.99
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver