Få mere at vide
Silver arsenate, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11399738
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11399738
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044228.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13510-44-6
Molekylær formel Ag3AsO4
Molekylvægt (g/mol) 462.522
MDL nummer MFCD00046163
InChI nøgle IMGNYAPMSDUASV-UHFFFAOYSA-K
Synonym silver arsenate, unii-798q5px67i, trisilver arsenate, silberarsenat, trisilver arsorate, 3ag.aso4, arsenic acid h3aso4 , trisilver 1+ salt, arsenic acid h3aso4 , silver 1+ salt 1:3, the arsenic acid h3aso4 ,silver 1+ salt 1:3
PubChem CID 166835
IUPAC navn trisilver;trioxido(oxo)-$l^{5}-arsane
SMIL [O-][As](=O)([O-])[O-].[Ag+].[Ag+].[Ag+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver arsenate
Farve Rød
Fysisk form Lump/Powder
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN1557
Formel vægt 462.53
Procent renhed 99.99%
Følsomhed Light sensitive