Få mere at vide
Silver Acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Silver Acetate |
| CAS | 563-63-3 |
| Molekylær formel | C2H3AgO2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Argentous acetate, Silver Monoacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C2H4O2.Ag/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Ag+].CC(=O)[O-] |
| IUPAC navn | silver;acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 166.91 |
| Formel vægt | 165.9184 |