Beskrivelse
- ≥95% for general laboratory use.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Silver Acetate |
| Farve | Beige |
| Mængde | 5 g |
| Lineær formel | CH3COOAg |
| FN nummer | UN3077 |
| Beilstein | 3595636 |
| Formel vægt | 166.91g/mol |
| Procent renhed | 99% |
| Grad | ReagentPlus |
| Emballage | Glass Bottle |
| Vis mere |