Få mere at vide
Sølvacetat, vandfri, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11311778
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11311778 25 g 25g
11301778 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11311778 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011660.14
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 563-63-3 | C2H3AgO2 | 166.912 g/mol
Det er et reagens i laboratoriet som en kilde til sølvioner, der mangler en oxiderende anion. Det er et reagens til direkte ortho-arylering og til omdannelse af halogenorganiske forbindelser til alkoholer. Woodward cis-hydroxyleringsreaktion anvender sølvacetat og jod til selektiv omdannelse af alkener til cis-dioler. Sølvacetat er det mere foretrukne reagens til let carbonylering af primære og sekundære aminer. Det anvendes også til fremstilling af stærkt reflekterende, ledende forsølvede polymerfilm.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 563-63-3
Molekylær formel C2H3AgO2
Molekylvægt (g/mol) 166.912
MDL nummer MFCD00012446
InChI nøgle CQLFBEKRDQMJLZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym silver acetate, silver i acetate, silver 1+ acetate, silver monoacetate, unii-19pps85f9h, acetic acid, silver 1+ salt, acetic acid silver salt, silver 1+ ion acetate, acetic acid, silver 1+ salt 1:1, silver acetate ag oac
PubChem CID 11246
IUPAC navn sølv; acetat
SMIL CC(=O)[O-].[Ag+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver acetate
Smeltepunkt (decomposition)
Navn note Anhydrous
Farve Hvid til Grå
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 25 g
Lineær formel AgOOCCH3
FN nummer UN3077
Beilstein EM>10,
Merck Index 14,8505
Opløselighedsinformation Soluble in dilute HNO3; Solubility in water increases with temperature.
Formel vægt 166.92
Procent renhed 99%
Lugt Odorless
Følsomhed Light sensitive
Tæthed 3.26 g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Silver acetate, anhydrous
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Silver acetate, anhydrous