Få mere at vide
Silver acetate, 99%, pure
Artikelnummer. 15254674 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15254674 500 g 500g
10402401 25 g 25g
10542991 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15254674 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 202395000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 563-63-3 | C2H3AgO2 | 166.91 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 563-63-3
Molekylær formel C2H3AgO2
Molekylvægt (g/mol) 166.91
MDL nummer MFCD00012446
InChI nøgle CQLFBEKRDQMJLZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym silver acetate, silver i acetate, silver 1+ acetate, silver monoacetate, unii-19pps85f9h, acetic acid, silver 1+ salt, acetic acid silver salt, silver 1+ ion acetate, acetic acid, silver 1+ salt 1:1, silver acetate ag oac
PubChem CID 11246
IUPAC navn sølv; acetat
SMIL CC(=O)[O-].[Ag+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver acetate
Navn note 99%
Farve Beige-grå til hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 99%
Lineær formel CH3CO2Ag
Fieser 01,1002; 03,362; 06,511; 08,440; 12,256; 13,285
Merck Index 15,8644
Opløselighedsinformation Solubility in water: 10.2g/L (20°C). Other solubilities: soluble in nitric acid
Formel vægt 166.91
Procent renhed 99%
Grad Ren
Infrarødt spektrum Authentic
Specifik vægtfylde 3.25
Tæthed 3.2500g/mL