Få mere at vide
Silver acetate, 99%, pure
Artikelnummer. 10402401 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10402401 25 g 25g
10542991 100 g 100g
15254674 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10402401 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 202390250
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 563-63-3 | C2H3AgO2 | 166.91 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 563-63-3
Molekylær formel C2H3AgO2
Molekylvægt (g/mol) 166.91
MDL nummer MFCD00012446
InChI nøgle CQLFBEKRDQMJLZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym silver acetate, silver i acetate, silver 1+ acetate, silver monoacetate, unii-19pps85f9h, acetic acid, silver 1+ salt, acetic acid silver salt, silver 1+ ion acetate, acetic acid, silver 1+ salt 1:1, silver acetate ag oac
PubChem CID 11246
IUPAC navn sølv; acetat
SMIL CC(=O)[O-].[Ag+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver acetate
Navn note 99%
Farve Beige-grå til hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99%
Lineær formel CH3CO2Ag
Fieser 01,1002; 03,362; 06,511; 08,440; 12,256; 13,285
Merck Index 15,8644
Opløselighedsinformation Solubility in water: 10.2g/L (20°C). Other solubilities: soluble in nitric acid
Formel vægt 166.91
Procent renhed 99%
Grad Ren
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 3.25
Tæthed 3.2500g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Silver acetate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid, silver(1+) salt