Få mere at vide
Sølv til AAS 1g/L HNO 3 matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12953115 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12953115 500 mL 500ml
12943115 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12953115 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. B 001 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    457.00 DKK
    334.88 DKK / 500ml
    Spare 122.12 DKK
    26% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-02-2027
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-22-4
Molekylær formel Ag
Molekylvægt (g/mol) 107.87
MDL nummer MFCD00003397
InChI nøgle BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC navn sølv
SMIL [Ag]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver
Emballage Flaske
Fysisk form Væske
Koncentration 1 g/L ±0,002 g/L
FN nummer 3082
Type Flamme enkelt-element standardløsning
Opløsningsmiddel eller Matrix Salpetersyre
Mængde 500 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Single-element Standard Solution for AAS. Silver (Ag) in HNO3 2%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i