Få mere at vide
Sølv til AAS 1g/L HNO 3 matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12943115 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Artikelnummer. 12943115
Brand: Fisher Chemical B 001 100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Løsningen indeholder HNO3
Koncentration 1 g/L
Mængde 100 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Single-element Standard Solution for AAS. Silver (Ag) in HNO3 2%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
Faresætning
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i