Få mere at vide
Sølv, 99,9%, (spormetalbasis), tråd, 1,0 mm diam., 1ea = 8,2gr, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10232512 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 hv.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10232512 1 hv. Hver
1 options
Artikelnummer. 10232512 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 317740010
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107,87 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver
Farve Sølv
Navn note 99,9% (1ea = 8,2gr)
CAS 7440-22-4
Smeltepunkt 961,0 °C
Kogepunkt 2212,0 °C
Mængde 1 hv.
Analyseprocentområde 99.9%
Form Wire
Molekylær formel Ag
Lineær formel Ag
MDL nummer MFCD00003397
Fieser 04,164
Merck Index 15, 8643
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
InChI nøgle BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Ag]
IUPAC navn sølv
Molekylvægt (g/mol) 107.87
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
Formel vægt 107.87
Procent renhed 99.9%
Grad Spormetalbasis