Få mere at vide
Sølv, 99,9%, folie, 25x25 mm, 1,0 mm tyk, 1ea = 6,6 gr
Artikelnummer. 10361324 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 hv.
4 ea.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10361324 4 ea. Pakke med 4
10290843 1 hv. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10361324 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 317750040
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107,87 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-22-4
Molekylær formel Ag
Molekylvægt (g/mol) 107.87
MDL nummer MFCD00003397
InChI nøgle BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC navn sølv
SMIL [Ag]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver
Farve Sølv
Navn note 99,9 %, Hvert ark er 25x25 mm, 6,6 g
Smeltepunkt 961,0 °C
Kogepunkt 2212,0 °C
Mængde 4 ea.
Analyseprocentområde 99.90%
Form Floret
Lineær formel Ag
Fieser 04,164
Merck Index 15, 8643
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig i vand. Andre opløseligheder: opløselig i hno3, varm h2so4 og alkalicyanid-solu, uopløselig i alkalier
Formel vægt 107.87
Procent renhed 99.9%