Få mere at vide
Sølv, 99,9%, folie, 25x25 mm, 1,0 mm tyk, 1ea = 6,6 gr
Artikelnummer. 10290843 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 Ea.
4 Ea.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10290843 1 Ea. Hver
10361324 4 Ea. Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10290843 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 317750010
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 7440-22-4 | Ag | 107,87 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-22-4
Molekylær formel Ag
Molekylvægt (g/mol) 107.87
MDL nummer MFCD00003397
InChI nøgle BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym argentum, metal, atom, colloidal, silver, colloidal, silver, elemental, algaedyn, amalgum, epinall, silber
PubChem CID 23954
ChEBI CHEBI:9141
IUPAC navn sølv
SMIL [Ag]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Silver
Farve Sølv
Navn note 99.9%, Each sheet is 25x25mm, 6.6g
Smeltepunkt 961.0°C
Kogepunkt 2212.0°C
Mængde 1 Ea.
Analyseprocentområde 99.90%
Form Foil
Lineær formel Ag
Fieser 04,164
Merck Index 15, 8643
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in hno3, hot h2so4 and alkali cyanide solu, insoluble in alkalies
Formel vægt 107.87
Procent renhed 99.9%