Få mere at vide
Silver 2,4-pentanedionate, 98%
Artikelnummer. 15491278
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15491278 1 g 1g
15401288 5 g 5g
15411288 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15491278 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55131.03
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 15525-64-1 | C5H8AgO2 | 207.985 g/mol
Sølv 2,4-pentandionat bruges til at fremstille sølvimprægnerede nanokrystallinske metaloxider med særlig vægt på aluminiumoxid. Det bruges som et kationiseringsreagens i kombination med polære matricer såsom 2,5-dihydroxybenzoesyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Sølv 2,4-pentandionat bruges til at fremstille sølvimprægnerede nanokrystallinske metaloxider med særlig vægt på aluminiumoxid. Det bruges som et kationiseringsreagens i kombination med polære matricer såsom 2,5-dihydroxybenzoesyre.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Noter
Luft-, lys- og fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15525-64-1
Molekylær formel C5H8AgO2
Molekylvægt (g/mol) 207.985
MDL nummer MFCD00000012
InChI nøgle LEUOXKLUFCTIIY-LNKPDPKZSA-N
Synonym silver acetylacetonate, 2,4-pentanedione, silver derivative, silver, 2,4-pentanedionato-o,o', silver 2,4-pentanedionate, 4-oxopent-2-en-2-yl oxy silver, 3z-4-argentiooxy pent-3-en-2-one
PubChem CID 11074572
IUPAC navn (Z)-4-hydroxypent-3-en-2-on; sølv
SMIL CC(=CC(=O)C)O.[Ag]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silver 2,4-pentanedionate
Smeltepunkt 100°C (decomposition)
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 206.98
Procent renhed 98%
Lugt Characteristic
Følsomhed Air, light, and moisture sensitive
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Silver 2,4-pentanedionate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: (Pentane-2,4-dionato-O,O)silver