Få mere at vide
Uvex Silv-Air Premium 5310+ FFP3 maske
Artikelnummer. 18023732 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Filtertype:
FFP3
Artikelnummer. Filtertype
18023732 FFP3
1 options
Artikelnummer. 18023732 Leverandør Uvex Leverandørnr. 8735311
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    865.00 DKK
    782.65 DKK / Pakke med 15
    Spare 82.35 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 02-12-2026
De uvex silv-Air premium produktsortiment består af klassiske, hvide fladfoldede åndedrætsværn, der passer til alle former for ansigtsformer. Med pandebåndsløkker og integrerede tætningslæber i alle beskyttelsesklasser er det rigtig nemt at montere maskerne korrekt.
De uvex silv-Air premium+ produktlinje omfatter klassiske foldemasker, der tilpasser sig forskellige ansigtsformer, som passer perfekt til større ansigtsformer. Pandebåndet og den integrerede tætningslæbe i alle beskyttelsesklasser betyder, at maskerne er nemme at tage korrekt på og gør dem behagelige at have på, selv i længere perioder.
  • Individuelt pakket
  • Med udåndingsventil
  • Udåndingsventil for at mindske udåndingsmodstanden og for at reducere varme og fugt inde i masken
  • Blød tætningslæbe i næse- og hageområdet garanterer en sikker, behagelig forseglet position af masken
  • Justerbart hovedbånd giver nem håndtering og behagelig pasform
  • Fleksibel og justerbar næseklemme
  • Bløde materialekanter for høj bærekomfort
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Aerosol type P - Olietæt
Farve Hvid
Design Type 3 paneler
Engangs Genanvendelig
Filtertype FFP3
Materiale Polypropylen, polyester
Produkttype Partikelrespirator
Størrelse Medium
Med udåndingsventil Ja
Latex fri Ja