Få mere at vide
Uvex Silv-Air Premium 5220+ FFP2 maske
Artikelnummer. 18003732 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Filtertype:
FFP2
Artikelnummer. Filtertype
18003732 FFP2
1 options
Artikelnummer. 18003732 Leverandør Uvex Leverandørnr. 8735221
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    494.00 DKK
    446.49 DKK / Pakke med 15
    Spare 47.51 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 11-11-2026
De uvex silv-Air premium produktsortiment består af klassiske, hvide fladfoldede åndedrætsværn, der passer til alle former for ansigtsformer. Med pandebåndsløkker og integrerede tætningslæber i alle beskyttelsesklasser er det rigtig nemt at montere maskerne korrekt.
De uvex silv-Air premium+ produktlinje omfatter klassiske foldemasker, der tilpasser sig forskellige ansigtsformer, som passer perfekt til større ansigtsformer. Pandebåndet og den integrerede tætningslæbe i alle beskyttelsesklasser betyder, at maskerne er nemme at tage korrekt på og gør dem behagelige at have på, selv i længere perioder.
  • Individuelt pakket
  • Med udåndingsventil
  • Udåndingsventil for at mindske udåndingsmodstanden og for at reducere varme og fugt inde i masken
  • Blød tætningslæbe i næseområdet garanterer en sikker, behagelig forseglet position af masken
  • Justerbart hovedbånd giver nem håndtering og behagelig pasform
  • Fleksibel og justerbar næseklemme
  • Bløde materialekanter for høj bærekomfort
  • Certificeret FFP2 ansigtsmaske i henhold til EN 149:2001+A1:2009
  • D-mærkat (dolomitstøvtest bestået): maksimal åndbarhed selv med virkelig høje støvniveauer
  • Ekstra aktivt kulfilter mod lugte, gasser og dampe under tærskelværdien
  • Kan ikke genbruges
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Aerosol type P - Olietæt
Farve Grå
Design Type 3 paneler
Engangs Engangsbrug
Filtertype FFP2
Materiale Polypropylen, polyester
Produkttype Partikelrespirator
Størrelse Medium
Med udåndingsventil Ja
Latex fri Ja