Description
Den grå farve på ydersiden af vores uvex silv-Air p-masker forhindrer, at de hurtigt ser snavsede ud og skal bortskaffes for tidligt af brugeren. Indersiden er dog ren hvid. Derudover sikrer 3D-næsegeometrien for alle produkter i denne familie en sikker pasform, selv for forskellige ansigtsformer.
- Partikelfiltrerende fladfoldemaske med klimaoptimeret udåndingsventil
- Hydrofobisk materialebelægning
- Firepunkts-hovedbøjle for en komfortabel, individuel og sikker pasform
- Fleksibel, justerbar integreret næseklemme
- Meget blød, all-around tætningslæbe for optimal bærekomfort og sikker pasform
- Individuelt forseglet
- Udåndingsventil for at reducere vejrtrækningsmodstanden og minimere varme- og fugtopbygning inde i masken
- FFP3 åndedrætsværn certificeret i henhold til EN 149:2001+A1:2009
- D-mærkning (masken har bestået dolomitstøvprøven): god åndbarhed selv ved høje mængder støv
Specifications
Specifications
| Aerosol type | P - Olietæt |
| Farve | Hvid |
| Design Type | 3 paneler |
| Engangs | Genanvendelig |
| Filtertype | FFP3 |
| Materiale | Polypropylen, polyester |
| Produkttype | Partikelrespirator |
| Størrelse | Medium |
| Med udåndingsventil | Ja |
| Latex fri | Ja |
| Show More |