Få mere at vide
Uvex Silv-Air Exxcel 7330 FFP3 maske
Artikelnummer. 18083722 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Filtertype:
FFP3
Artikelnummer. Filtertype
18083722 FFP3
1 options
Artikelnummer. 18083722 Leverandør Uvex Leverandørnr. 8787330
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    248.00 DKK
    223.81 DKK / Pakke med 3
    Spare 24.19 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Alle masker i uvex silv-Airs produktsortiment indeholder vores unikke teknologier til at kombinere optimal bærekomfort med ekstremt lav åndedrætsmodstand. Dette gør produkterne velegnede til tungt arbejde og sikrer, at de kan bæres i længere tid ad gangen.
Højtydende ansigtsmaske med ekstrem lav vejrtrækningsmodstand og optimale klimaegenskaber. De uvex silv-Air e-familien kombinerer optimal bærekomfort med ekstrem lav vejrtrækningsmodstand. Dette gør produkterne velegnede til tungt arbejde og sikrer, at de kan bæres over en længere periode. De uvex High Performance-modeller sikrer også et køligt klima inde i masken.
  • Partikelfiltrerende præformet maske med udåndingsventil og inhalationsventiler
  • Højtydende climazone-system med tre rum for et behageligt, køligt klima inde i masken
  • Firepunkts-hovedbøjle for en komfortabel, individuel og sikker pasform
  • Fleksibel, justerbar integreret næseklemme
  • Udåndingsventil for at mindske udåndingsmodstanden og for at reducere varme og fugt inde i masken
  • To ekstra filtre med inhalationsventiler for lavere åndedrætsmodstand og øget komfort på grund af lettere luftskifte
  • Højkvalitets silv-Air ydermateriale for optimal åndbarhed
  • Meget blød, all-around tætningslæbe for optimal bærekomfort og sikker pasform
  • Næsefordybning på tætningslæben sikrer ideel pasform til næsten enhver næseform
  • Certificeret FFP3 ansigtsmaske til EN 149
  • D-mærkat (dolomitstøvtest bestået): maksimal åndbarhed selv med virkelig høje støvniveauer
  • R-etiket (genanvendelig): testet for genanvendelighed og ydeevne, herunder i andet skift
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Aerosol type P - Olietæt
Farve Grå
Design Type Kop/støbt
Engangs Genanvendelig
Filtertype FFP3
Materiale Polypropylen, polyester
Produkttype Partikelrespirator
Størrelse Medium
Med udåndingsventil Ja
Latex fri Ja