Få mere at vide
Uvex Silv-Air Exxcel 7317 FFP3 maske
Artikelnummer. 18063732 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Filtertype:
FFP3
Artikelnummer. Filtertype
18063732 FFP3
1 options
Artikelnummer. 18063732 Leverandør Uvex Leverandørnr. 8787317
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    223.00 DKK
    201.32 DKK / Pakke med 5
    Spare 21.68 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Alle masker i uvex silv-Airs produktsortiment indeholder vores unikke teknologier til at kombinere optimal bærekomfort med ekstremt lav åndedrætsmodstand. Dette gør produkterne velegnede til tungt arbejde og sikrer, at de kan bæres i længere tid ad gangen.
Alle maskerne i uvex silv-Air e-familien kombinerer vores unikke teknologier for optimal bærekomfort med ekstrem lav vejrtrækningsmodstand. Dette gør produkterne velegnede til tungt arbejde og sikrer, at de kan bæres over en længere periode.
  • Partikelfiltrerende præformet maske med udåndingsventil
  • Bløde materialekanter for øget komfort
  • Meget blød, all-around tætningslæbe for optimal bærekomfort og sikker pasform
  • Ingen næseklemme (metalfri)
  • Firepunkts-hovedbøjle for en komfortabel, individuel og sikker pasform
  • Ekstra bred tekstil pandebånd for øget komfort
  • Udåndingsventil for at reducere vejrtrækningsmodstanden og minimere varme- og fugtopbygning inde i masken
  • FFP3 åndedrætsværn certificeret i overensstemmelse med 149:2001+A1:2009
  • D-symbol (masken har bestået dolomitstøvtesten): ånde let selv ved høje niveauer af støveksponering
  • R-certificering (genanvendelig): testet for genanvendelighed og ydeevne under andet skift
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Aerosol type P - Olietæt
Farve Hvid
Design Type Kop/støbt
Engangs Genanvendelig
Filtertype FFP3
Materiale Polypropylen, polyester
Produkttype Partikelrespirator
Størrelse Medium
Med udåndingsventil Ja
Latex fri Ja