Få mere at vide
Uvex Silv-Air Exxcel 7317 FFP3 maske
Artikelnummer. 18053722 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Filtertype:
FFP3
Artikelnummer. Filtertype
18053722 FFP3
1 options
Artikelnummer. 18053722 Leverandør Uvex Leverandørnr. 8787318
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3685.00 DKK
    3334.05 DKK / Pakke med 80
    Spare 350.95 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Alle masker i uvex silv-Airs produktsortiment indeholder vores unikke teknologier til at kombinere optimal bærekomfort med ekstremt lav åndedrætsmodstand. Dette gør produkterne velegnede til tungt arbejde og sikrer, at de kan bæres i længere tid ad gangen.
Partikelfiltrerende kopmaske med udåndingsventil - beskyttelsesniveau FFP 3
  • Beskyttelse mod forurening op til tredive gange af grænseværdien
  • Bløde materialekanter for øget komfort
  • Ultrablød, allround tætningslæbe
  • Uden justerbar næsestykke (metalfri)
  • 4-punkts pandebåndsfastgørelse giver en individuel og sikker pasform
  • Ekstra bred pandebånd for mindre tryk og en optimal pasform
  • Udåndingsventil reducerer vejrtrækningsmodstanden og opbygning af varme og fugt i masken
  • Masken opfylder kravene til genanvendelighed (R) og dolomitstøvtesten (D)
  • 80 stk pr. æske, enkeltpakket
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Aerosol type P - Olietæt
Farve Hvid
Design Type Kop/støbt
Engangs Genanvendelig
Filtertype FFP3
Materiale Polypropylen, polyester
Produkttype Partikelrespirator
Størrelse Medium
Med udåndingsventil Ja
Latex fri Ja