Få mere at vide
Uvex Silv-Air Exxcel 7312 FFP3 maske
Artikelnummer. 18043732 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Filtertype:
FFP3
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Filtertype Pakningsstørrelse
18043732 FFP3 Pakke med 5
1 options
Artikelnummer. 18043732 Leverandør Uvex Leverandørnr. 8787312
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    223.00 DKK
    201.32 DKK / Pakke med 5
    Spare 21.68 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Alle masker i uvex silv-Airs produktsortiment indeholder vores unikke teknologier til at kombinere optimal bærekomfort med ekstremt lav åndedrætsmodstand. Dette gør produkterne velegnede til tungt arbejde og sikrer, at de kan bæres i længere tid ad gangen.
Alle masker af uvex silv-Air e-familien kombinerer vores unikke teknologier for optimal bærekomfort med ekstrem lav vejrtrækningsmodstand. Produkterne er derfor velegnede til tungt arbejde og til at blive brugt i længere tid ad gangen.
  • Partikelfiltrerende præformet maske med udåndingsventil
  • Bløde materialekanter for øget bærekomfort
  • Meget blød, all-around tætningslæbe for optimal bærekomfort og sikker pasform
  • Fleksibel, justerbar integreret næseklemme
  • Firepunkts-hovedbøjle for en komfortabel, individuel og sikker pasform
  • Udåndingsventil for at mindske udåndingsmodstanden og for at reducere varme og fugt inde i masken
  • Certificeret FFP3 ansigtsmaske til EN 149
  • D-mærkat (dolomitstøvtest bestået): maksimal åndbarhed selv med virkelig høje støvniveauer
  • R-etiket (genanvendelig): testet for genanvendelighed og ydeevne, herunder i andet skift
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Aerosol type P - Olietæt
Farve Hvid
Design Type Kop/støbt
Engangs Genanvendelig
Filtertype FFP3
Materiale Polypropylen, polyester
Produkttype Partikelrespirator
Størrelse Medium
Med udåndingsventil Ja
Latex fri Ja