Få mere at vide
Uvex Silv-Air Exxcel 7233 FFP2 3D-maske
Artikelnummer. 18063722 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Filtertype:
FFP2
Artikelnummer. Filtertype
18063722 FFP2
1 options
Artikelnummer. 18063722 Leverandør Uvex Leverandørnr. 8787233
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    198.00 DKK
    178.57 DKK / Pakke med 3
    Spare 19.43 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Alle masker i uvex silv-Airs produktsortiment indeholder vores unikke teknologier til at kombinere optimal bærekomfort med ekstremt lav åndedrætsmodstand. Dette gør produkterne velegnede til tungt arbejde og sikrer, at de kan bæres i længere tid ad gangen.
Højtydende ansigtsmaske med ekstrem lav vejrtrækningsmodstand og optimale klimaegenskaber. Alle masker af uvex silv-Air e-familien kombinerer vores unikke teknologier for optimal bærekomfort med ekstrem lav vejrtrækningsmodstand. Produkterne er derfor velegnede til tungt arbejde og til at blive brugt i længere tid ad gangen. Den øgede størrelse af filteroverfladen gør det endda muligt at bære de højtydende modeller i flere dage.
  • Partikelfiltrerende præformet maske med udåndingsventil og inhalationsventiler
  • Højtydende climazone-system med tre rum for et behageligt, køligt klima inde i masken
  • Fleksibelt tekstil pandebånd med nakkeclips til individuel justering
  • Udåndingsventil for at mindske udåndingsmodstanden og for at reducere varme og fugt inde i masken
  • To ekstra filtre med inhalationsventiler for lavere åndedrætsmodstand og øget komfort på grund af lettere luftskifte
  • Meget blød, all-around tætningslæbe for optimal bærekomfort og sikker pasform
  • Kombination af 3D-næseområde og tætningslæbe sikrer ideel pasform til næsten enhver næseform
  • Certificeret FFP2 ansigtsmaske i henhold til EN 149:2001+A1:2009
  • D-mærkat (dolomitstøvtest bestået): maksimal åndbarhed selv med virkelig høje støvniveauer
  • R-etiket (genanvendelig): testet for genanvendelighed og ydeevne, herunder i andet skift
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Aerosol type P - Olietæt
Farve Hvid
Design Type Kop/støbt
Engangs Genanvendelig
Filtertype FFP2
Materiale Polypropylen, polyester
Produkttype Partikelrespirator
Størrelse Medium
Med udåndingsventil Ja
Latex fri Ja