Få mere at vide
Uvex Silv-Air Exxcel 7212 FFP2 maske
Artikelnummer. 18033732 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Filtertype:
FFP2
Artikelnummer. Filtertype
18033732 FFP2
1 options
Artikelnummer. 18033732 Leverandør Uvex Leverandørnr. 8787212
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Alle masker i uvex silv-Airs produktsortiment indeholder vores unikke teknologier til at kombinere optimal bærekomfort med ekstremt lav åndedrætsmodstand. Dette gør produkterne velegnede til tungt arbejde og sikrer, at de kan bæres i længere tid ad gangen.
Højtydende maske med lav åndedrætsmodstand og optimale klimaegenskaber. Alle masker af uvex silv-Air e-familien kombinerer vores unikke teknologier for optimal bærekomfort med ekstrem lav vejrtrækningsmodstand. Produkterne er derfor velegnede til tungt arbejde og til at blive brugt i længere tid ad gangen. Den øgede størrelse af filteroverfladen gør det endda muligt at bære de højtydende modeller i flere dage.
  • Partikelfiltrerende præformet maske med udåndingsventil
  • Bløde materialekanter for øget komfort
  • Sømløs pandebånd for en behagelig, sikker pasform
  • Meget blød, all-around tætningslæbe for optimal bærekomfort og sikker pasform
  • Fleksibel, justerbar integreret næseklemme
  • Udåndingsventil for at mindske udåndingsmodstanden og for at reducere varme og fugt inde i masken
  • Certificeret FFP2 ansigtsmaske i henhold til EN 149:2001+A1:2009
  • D-mærkat (dolomitstøvtest bestået): maksimal åndbarhed selv med virkelig høje støvniveauer
  • Kan ikke genbruges
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Aerosol type P - Olietæt
Farve Hvid
Design Type Kop/støbt
Engangs Engangsbrug
Filtertype FFP2
Materiale Polypropylen, polyester
Produkttype Partikelrespirator
Størrelse Medium
Med udåndingsventil Ja
Latex fri Ja