Få mere at vide
Uvex Silv-Air Classic 3220 FFP2 maske
Artikelnummer. 17905466 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Filtertype:
FFP2
Artikelnummer. Filtertype
17905466 FFP2
1 options
Artikelnummer. 17905466 Leverandør Uvex Leverandørnr. 8763220
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    308.00 DKK
    278.35 DKK / Pakke med 15
    Spare 29.65 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 25-11-2026
De uvex silv-Air c produktsortiment består af både klassiske folde- og kopmasker, der passer til en lang række forskellige ansigtsformer.
  • Med pandebåndsløkker og integrerede tætningslæber i alle beskyttelsesklasser er det rigtig nemt at montere maskerne korrekt.
  • Maskerne kan også bæres komfortabelt i længere tid uden at blive generende.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Aerosol type P - Olietæt
Farve Grå
Design Type 3 paneler
Engangs Genanvendelig
Filtertype FFP2
Materiale Polypropylen, polyester
Produkttype Healthcare partikelrespirator og kirurgisk maske
Størrelse Medium
Med udåndingsventil Ja
Latex fri Ja