Få mere at vide
Uvex Silv-Air Classic 3210 FFP2 maske
Artikelnummer. 17925446 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Filtertype:
FFP2
Artikelnummer. Filtertype
17925446 FFP2
1 options
Artikelnummer. 17925446 Leverandør Uvex Leverandørnr. 8763210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    256.00 DKK
    237.31 DKK / Pakke med 15
    Spare 18.69 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 18-11-2026
De uvex silv-Air c produktsortiment består af både klassiske folde- og kopmasker, der passer til en lang række forskellige ansigtsformer.
  • Med pandebåndsløkker og integrerede tætningslæber i alle beskyttelsesklasser er det rigtig nemt at montere maskerne korrekt.
  • Maskerne kan også bæres komfortabelt i længere tid uden at blive generende.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Aerosol type P - Olietæt
Farve Hvid
Design Type 3 paneler
Engangs Genanvendelig
Filtertype FFP2
Materiale Polypropylen, polyester
Produkttype Fladt foldet partikelrespirator
Størrelse Medium
Med udåndingsventil Ja
Latex fri Ja