Få mere at vide
Uvex Silv-Air Classic 3200 FFP2 maske
Artikelnummer. 18073722 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Filtertype:
FFP2
Pakningsstørrelse:
Pakke med 30
Artikelnummer. Filtertype Pakningsstørrelse
18073722 FFP2 Pakke med 30
1 options
Artikelnummer. 18073722 Leverandør Uvex Leverandørnr. 8763200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    360.00 DKK
    325.60 DKK / Pakke med 30
    Spare 34.40 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
De uvex silv-Air c produktsortiment består af klassiske folde- og kopformede åndedrætsværn, der passer til alle former for ansigtsformer. Med pandebåndsløkker og integrerede tætningslæber i alle beskyttelsesklasser er det rigtig nemt at montere maskerne korrekt.
De uvex silv-Air c produktfamilie består af klassiske folde- og kopformede ansigtsmasker, som passer til forskellige ansigtsformer. Pandebåndets snøresystem og integrerede tætningslæber i alle beskyttelsesklasser gør det nemt at montere disse masker korrekt - og at have dem behageligt på i lange perioder.
  • Partikelfiltrerende foldemaske
  • Sømløst pandebånd og fleksibel, justerbar næseklemme
  • Komfortabel tætningslæbe i næseområdet for sikker pasform
  • Certificeret FFP2 ansigtsmaske i henhold til EN 149:2001+A1:2009
  • D-mærkat (dolomitstøvtest bestået): maksimal åndbarhed selv med virkelig høje støvniveauer
  • Kan ikke genbruges
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Aerosol type P - Olietæt
Farve Hvid
Design Type 3 paneler
Engangs Engangsbrug
Filtertype FFP2
Materiale Polypropylen, polyester
Produkttype Partikelrespirator
Størrelse Medium
Med udåndingsventil Nej
Latex fri Ja