Få mere at vide
Uvex Silv-Air Classic 3100 FFP1 maske
Artikelnummer. 17905446 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Filtertype:
KN95
Artikelnummer. Filtertype
17905446 KN95
1 options
Artikelnummer. 17905446 Leverandør Uvex Leverandørnr. 8763100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    314.00 DKK
    283.62 DKK / Pakke med 30
    Spare 30.38 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 25-11-2026
De uvex silv-Air c produktsortiment består af både klassiske folde- og kopmasker, der passer til en lang række forskellige ansigtsformer.
  • Med pandebåndsløkker og integrerede tætningslæber i alle beskyttelsesklasser er det rigtig nemt at montere maskerne korrekt.
  • Maskerne kan også bæres komfortabelt i længere tid uden at blive generende.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Aerosol type P - Olietæt
Farve Hvid
Design Type 3 paneler
Engangs Genanvendelig
Filtertype KN95
Materiale Polypropylen, polyester
Produkttype Fladt foldet partikelrespirator
Størrelse Medium
Med udåndingsventil Nej
Latex fri Ja