Få mere at vide
Uvex Silv-Air Classic 2322 FFP3 maske
Artikelnummer. 17955456 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Filtertype:
FFP3
Artikelnummer. Filtertype
17955456 FFP3
1 options
Artikelnummer. 17955456 Leverandør Uvex Leverandørnr. 8762322
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    627.00 DKK
    567.38 DKK / Pakke med 15
    Spare 59.62 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 11-11-2026
De uvex silv-Air c produktsortiment består af både klassiske folde- og kopmasker, der passer til en lang række forskellige ansigtsformer.
  • Med pandebåndsløkker og integrerede tætningslæber i alle beskyttelsesklasser er det rigtig nemt at montere maskerne korrekt.
  • Maskerne kan også bæres komfortabelt i længere tid uden at blive generende.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Aerosol type P - Olietæt
Farve Hvid
Design Type Kop/støbt
Engangs Genanvendelig
Filtertype FFP3
Materiale Polypropylen, polyester
Produkttype Healthcare partikelrespirator og kirurgisk maske
Størrelse Medium
Med udåndingsventil Ja
Latex fri Ja
Sterilitet Steril
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.