Få mere at vide
Uvex Silv-Air Classic 2310 Planet Mask
Artikelnummer. 17935456 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Filtertype:
FFP3
Artikelnummer. Filtertype
17935456 FFP3
1 options
Artikelnummer. 17935456 Leverandør Uvex Leverandørnr. 8762313
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    563.00 DKK
    509.57 DKK / Pakke med 15
    Spare 53.43 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 11-11-2026
De uvex silv-Air c produktsortiment består af både klassiske folde- og kopmasker, der passer til en lang række forskellige ansigtsformer.
Pandebåndsremmen og integrerede tætningslæber i alle beskyttelsesklasser gør det nemt at montere disse masker korrekt– og at bære dem behageligt i lange perioder.
  • Partikelfiltrerende præformet maske med udåndingsventil til større ansigtsformer
  • Ventil og pandebåndsholder lavet af delvist genbrugsmateriale
  • Komfortfunktioner
  • Firepunkts-hovedbøjle for en komfortabel, individuel og sikker pasform
  • Meget blød, all-round tætningslæbe for optimal bærekomfort og pålidelig tæt pasform
  • Udåndingsventil for at reducere udåndingsmodstanden samt varme og fugt under masken
  • Ergonomisk tilpasset specifikt til større ansigtsformer
  • FFP3 åndedrætsværn i overensstemmelse med EN 149:2001+A1:2009
  • D-certificering (masken har bestået dolomitstøvtesten): fremragende åndbarhed selv med høje mængder støv
  • Kan ikke genbruges
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Aerosol type P - Olietæt
Farve Hvid
Design Type Kop/støbt
Engangs Genanvendelig
Filtertype FFP3
Materiale Polypropylen, polyester
Produkttype Healthcare partikelrespirator og kirurgisk maske
Størrelse Medium
Med udåndingsventil Ja
Latex fri Ja