Få mere at vide
Uvex Silv-Air Classic 2310 FFP3 maske
Artikelnummer. 17975426 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Filtertype:
FFP3
Artikelnummer. Filtertype
17975426 FFP3
1 options
Artikelnummer. 17975426 Leverandør Uvex Leverandørnr. 8762310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    563.00 DKK
    509.57 DKK / Pakke med 15
    Spare 53.43 DKK
    9% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
De uvex silv-Air c produktsortiment består af både klassiske folde- og kopmasker, der passer til en lang række forskellige ansigtsformer.
  • Med pandebåndsløkker og integrerede tætningslæber i alle beskyttelsesklasser er det rigtig nemt at montere maskerne korrekt.
  • Maskerne kan også bæres komfortabelt i længere tid uden at blive generende.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Aerosol type P - Olietæt
Farve Hvid
Design Type Kop/støbt
Engangs Genanvendelig
Filtertype FFP3
Materiale Polypropylen, polyester
Produkttype Healthcare partikelrespirator og kirurgisk maske
Størrelse Medium
Med udåndingsventil Ja
Latex fri Ja