Beskrivelse
- Med pandebåndsløkker og integrerede tætningslæber i alle beskyttelsesklasser er det rigtig nemt at montere maskerne korrekt.
- Maskerne kan også bæres komfortabelt i længere tid uden at blive generende.
Tekniske data
Tekniske data
| Aerosol type | P - Olietæt |
| Farve | Grå |
| Design Type | Kop/støbt |
| Engangs | Genanvendelig |
| Filtertype | FFP2 |
| Materiale | Polypropylen, polyester |
| Produkttype | Healthcare partikelrespirator og kirurgisk maske |
| Størrelse | Medium |
| Med udåndingsventil | Ja |
| Latex fri | Ja |
| Vis mere |