Få mere at vide
Uvex Silv-Air Classic 2210 FFP2 maske
Artikelnummer. 17995436 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Filtertype:
FFP2
Artikelnummer. Filtertype
17995436 FFP2
1 options
Artikelnummer. 17995436 Leverandør Uvex Leverandørnr. 8762210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    238.00 DKK
    215.39 DKK / Pakke med 15
    Spare 22.61 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 23-11-2026
De uvex silv-Air c produktsortiment består af både klassiske folde- og kopmasker, der passer til en lang række forskellige ansigtsformer.
  • Med pandebåndsløkker og integrerede tætningslæber i alle beskyttelsesklasser er det rigtig nemt at montere maskerne korrekt.
  • Maskerne kan også bæres komfortabelt i længere tid uden at blive generende.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Aerosol type P - Olietæt
Farve Hvid
Design Type Kop/støbt
Engangs Genanvendelig
Filtertype FFP2
Materiale Polypropylen, polyester
Produkttype Healthcare partikelrespirator og kirurgisk maske
Størrelse Medium
Med udåndingsventil Ja
Latex fri Ja