Få mere at vide
Uvex Silv-Air Classic 2200 FFP2
Artikelnummer. 30238143 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Mængde:
20/Pk.
Artikelnummer. Mængde
30238143 20/Pk.
1 options
Artikelnummer. 30238143 Leverandør Uvex Leverandørnr. 8762200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    240.00 DKK
    217.15 DKK / Pakke med 20
    Spare 22.85 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Klassiske folde- og skålformede åndedrætsværn, der passer til alle former for ansigtsformer, med pandebåndsløkker og integrerede tætningslæber i alle beskyttelsesklasser.
  • Klassiske sammenfoldelige og kopformede åndedrætsværn
  • Passer til alle former for ansigtsformer
  • Pandebåndsløkker og integrerede tætningslæber i alle beskyttelsesklasser
  • Behagelig at have på i længere tid uden at blive generende.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Aerosol type N - Ikke modstandsdygtig over for olie
Farve Hvid
Design Type Kop/støbt
Engangs Engangsbrug
Filtertype FFP2
Materiale Polypropylen, polyester
Produkttype Fladt foldet partikelrespirator
Størrelse Medium
Med udåndingsventil Nej
Latex fri Ja
Mængde 20/Pk.