Få mere at vide
Uvex Silv-Air Classic 2100 FFP1
Artikelnummer. 30238144 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Mængde:
20/Pk.
Artikelnummer. Mængde
30238144 20/Pk.
1 options
Artikelnummer. 30238144 Leverandør Uvex Leverandørnr. 8762100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    209.00 DKK
    189.13 DKK / Pakke med 20
    Spare 19.87 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Klassiske folde- og skålformede åndedrætsværn, der passer til alle former for ansigtsformer, med pandebåndsløkker og integrerede tætningslæber i alle beskyttelsesklasser.
  • Klassiske sammenfoldelige og kopformede åndedrætsværn
  • Passer til alle former for ansigtsformer
  • Pandebåndsløkker og integrerede tætningslæber i alle beskyttelsesklasser
  • Behagelig at have på i længere tid uden at blive generende.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Aerosol type N - Ikke modstandsdygtig over for olie
Farve Hvid
Design Type Kop/støbt
Engangs Begrænset brug
Filtertype KN95
Materiale Polypropylen, polyester
Produkttype Fladt foldet partikelrespirator
Størrelse Medium
Med udåndingsventil Nej
Latex fri Ja
Mængde 20/Pk.