Få mere at vide
uvex Silv-Air 5320+ Premium FFP3 fladfoldet maske
Artikelnummer. 31910422 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
Medium
Artikelnummer. Størrelse
31910422 Medium
1 options
Artikelnummer. 31910422 Leverandør uvex Leverandørnr. 8735321
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    885.07 DKK
    829.90 DKK / Pakke med 1
    Spare 55.17 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Silv-Air premium+ produktlinjen består af klassiske foldbare åndedrætsværn, der tilpasser sig forskellige ansigtsformer og passer perfekt til større ansigtsformer.
  • Hovedbøjlen og den integrerede forseglingslæbe i alle beskyttelsesklasser betyder, at maskerne er nemme at tage korrekt på, samtidig med at de er behagelige at have på, selv i længere perioder.
  • Individuelt pakket
  • Grå farve
  • Med udåndingsventil
  • Udåndingsventil for at mindske udåndingsmodstanden og for at reducere varme og fugt inde i masken
  • Blød forsegling i næse- og hageområdet sikrer maskens sikre og behagelige forseglede placering
  • Justerbart hovedbånd med nem håndtering og behagelig pasform
  • Fleksibel og justerbar næseklips
  • Bløde materialekanter for høj komfort Certificeret FFP3 ansigtsmaske efter EN 149 D-mærket (dolomitstøvstest bestået): maksimal åndbarhed selv ved meget høje støvniveauer
  • Yderligere aktivt kulfilter mod lugte, gasser og dampe under tærsklen
  • Kan ikke genbruges
  • Respiratorer er ikke egnede til personer med skæg, bakkenbarter eller dybe ar nær sælerne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Grå
Design Type Fladfold
Engangs Engangsbrug
Filtertype FFP3
Materiale Polyester
Produkttype Partikelåndedrætsværn
Størrelse Medium
Med udåndingsventil Ja
Latex fri Ja