Få mere at vide
uvex Silv-Air 5200+ Premium FFP2 fladfoldet maske
Artikelnummer. 31910417 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
Medium
Artikelnummer. Størrelse
31910417 Medium
1 options
Artikelnummer. 31910417 Leverandør uvex Leverandørnr. 8735201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    593.76 DKK
    556.84 DKK / Pakke med 1
    Spare 36.92 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Silv-Air premium+ produktlinjen består af klassiske foldbare åndedrætsværn, der tilpasser sig forskellige ansigtsformer og passer perfekt til større ansigtsformer.
  • Produktkategori: Respirator
  • Produkttype: Fladfold-maske
  • Søgefarve (filter): Hvid
  • Beskyttelsesklasse: FFP2
  • Filtermateriale: Polypropylen (PP)
  • Ventiltype: Ingen udåndingsventil
  • Genbrug: Ikke genanvendelig (NR)
  • Dolomitstøvtest: Ja
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid
Design Type Fladfold
Engangs Engangsbrug
Filtertype FFP2
Materiale Polyester
Produkttype Partikelåndedrætsværn
Størrelse Medium
Med udåndingsventil Nej