Få mere at vide
uvex Silv-Air 5200 Premium FFP2 fladfoldet maske
Artikelnummer. 31910425 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
Medium
Artikelnummer. Størrelse
31910425 Medium
1 options
Artikelnummer. 31910425 Leverandør uvex Leverandørnr. 8735200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    593.76 DKK
    556.84 DKK / Pakke med 1
    Spare 36.92 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Silv-Air premium produktlinjen består af klassiske, hvide foldbare åndedrætsværn, der tilpasser sig forskellige ansigtsformer.
  • Hovedbøjlen og den integrerede forseglingslæbe i alle beskyttelsesklasser betyder, at maskerne er nemme at tage korrekt på, samtidig med at de er behagelige at have på, selv i længere perioder.
  • Partikelfiltreringsfoldemaske
  • Individuelt pakket
  • Hvid farve
  • Fås også med udåndingsventil og kulfilter
  • Fleksibel og justerbar næseklips
  • Blød forsegling af læben sikrer maskens sikre og behagelige forseglede position
  • Bløde materialekanter for høj komfort i brug
  • Justerbart hovedbånd med nem håndtering og behagelig pasform
  • Certificeret FFP2-ansigtsmaske til EN 149:2001+A1:2009 D-mærke (dolomitstøvstest bestået): maksimal åndbarhed selv ved meget høje støvniveauer
  • Kan ikke genbruges
  • Respiratorer er ikke egnede til personer med skæg, bakkenbarter eller dybe ar nær sælerne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid
Design Type Fladfold
Engangs Engangsbrug
Filtertype FFP2
Materiale Polyester
Produkttype Partikelåndedrætsværn
Størrelse Medium
Med udåndingsventil Nej