Få mere at vide
uvex Silv-Air 5110+ Premium FFP1 fladfoldet maske
Artikelnummer. 31910428 Shop alle Uvex produkter
Skift visning
Størrelse:
Medium
Artikelnummer. Størrelse
31910428 Medium
1 options
Artikelnummer. 31910428 Leverandør uvex Leverandørnr. 8735111
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    387.00 DKK
    362.42 DKK / Pakke med 1
    Spare 24.58 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Silv-Air premium+ produktlinjen består af klassiske foldbare åndedrætsværn, der tilpasser sig forskellige ansigtsformer og passer perfekt til større ansigtsformer.
  • Hovedbøjlen og den integrerede forseglingslæbe i alle beskyttelsesklasser betyder, at maskerne er nemme at tage korrekt på, samtidig med at de er behagelige at have på, selv i længere perioder.
  • Individuelt pakket
  • Hvid farve
  • Med udåndingsventil
  • Udåndingsventil for at mindske udåndingsmodstanden og for at reducere varme og fugt inde i masken
  • Blød forseglingslæbe i næseområdet garanterer en sikker, behagelig forseglet position af masken
  • Justerbart hovedbånd med nem håndtering og behagelig pasform
  • Fleksibel og justerbar næseklips
  • Bløde materialekanter for høj komfort i brug
  • Certificeret FFP1-ansigtsmaske efter EN 149 D-mærke (dolomitstøvstest bestået): maksimal åndbarhed selv ved meget høje støvniveauer
  • Kan ikke genbruges
  • Respiratorer er ikke egnede til personer med skæg, bakkenbarter eller dybe ar nær sælerne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Farve Hvid, Blå
Design Type Fladfold
Engangs Genanvendelig
Filtertype FFP1
Materiale Polyester
Produkttype Partikelåndedrætsværn
Størrelse Medium
Med udåndingsventil Ja