Få mere at vide
Thermo Scientific™ SilTite™ GC Kapillærsøjlekonnektor
Shop alle Thermo Scientific produkterBeschreibung
Bruge Thermo Scientific™ SilTite Kapillærsøjleforbindelser til smeltet silicakapillær GC-søjler. De er glasforet for inertitet og har en lav termisk masse.
Reparer ødelagte søjler
Spezifikation
Spezifikation
| Type | Kapillærsøjleforbindelse |
| Oversigt | 290 MU499 |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 32 mm |
| Til brug med (udstyr) | Kapillærsøjle af smeltet silica |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.