Få mere at vide
Thermo Scientific™ SilTite™ GC Kapillærsøjlekonnektor
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Bruge Thermo Scientific™ SilTite Kapillærsøjleforbindelser til smeltet silicakapillær GC-søjler. De er glasforet for inertitet og har en lav termisk masse.
Reparer ødelagte søjler
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Udskiftningssøjleforbindelsesmøtrikker |
| Oversigt | 290 MN211 |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0,1 til 0,53 mm |
| Til brug med (udstyr) | Kapillærsøjle af smeltet silica |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.