Få mere at vide
Trajan™ SilTite™ FingerTite ferrule systemadaptere
Artikelnummer. 16602642
Til brug med:
Agilent FID
Agilent GC'er
Agilent GC'er, , Thermo 1300 Injektor
Agilent Kapillær
Oversigt:
Agilent FID adapter
Agilent Injektor adapter
Agilent Kapillær adapter
Agilent MS Adapter
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16602642
Brand: Trajan™ 0736101
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til gaskromatografisystemer
  • Næste generation af ferrulsystem til gaskromatografi
  • Eliminerer lækager
  • Ingen forurening
  • Ingen grund til at efterspænde efter temperaturcyklus
  • Renere spektre for bedre biblioteksmatches
Tekniske data
Type Adapter
Oversigt Agilent Kapillær adapter
Til brug med Agilent Kapillær