Få mere at vide
Trajan™ SilTite™ FingerTite ferrule systemadaptere
Til brug med:
Agilent FID
Agilent GC'er
Agilent GC'er, , Thermo 1300 Injektor
Agilent Kapillær
Oversigt:
Agilent FID adapter
Agilent Injektor adapter
Agilent Kapillær adapter
Agilent MS Adapter
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Næste generation af ferrulsystem til gaskromatografi
- Eliminerer lækager
- Ingen forurening
- Ingen grund til at efterspænde efter temperaturcyklus
- Renere spektre for bedre biblioteksmatches
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Adapter |
| Inkluderer | To bundtætninger |
| Oversigt | Agilent Injektor adapter |
| Til brug med | Agilent GC'er, , Thermo 1300 Injektor |