Få mere at vide
Thermo Scientific™ SilTite™ Ferrules
Artikelnummer. 12018049 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
12018049 0,25 mm Pakke med 10
10025844 0,32 mm Pakke med 10
11560964 0,53 mm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12018049 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 290MF229
Forventet forsendelse: 06-01-2027
Thermo Scientific™ SilTite Ferrules er til brug med kapillarsøjleforbindelser.
Thermo Scientific™ SilTite Ferrules er til brug med kapillarsøjleforbindelser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Ferrule
Oversigt Til 0,25 mm ID Kapillær; Pk. af 10
Diameter (metrisk) 0,25 mm
Til brug med (udstyr) Fused Silica Kapillær GC kolonner
Materiale SilTite Metal
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.