Få mere at vide
Trajan Scientific and Medical™ SilTite™ Ferrules
Til brug med (udstyr):
Til brug med Shimadzu Detektor/Injektorer, Standard MS Interface 0,32 mm ID Kolonner
Til brug med Shimadzu Detektor/injektorer, standard MS-interface 0,45 til 0,53 mm ID Kolonner
Til brug med Thermo GC/MS interfaceforbindelser 0,32 mm ID Kolonner
Til brug med Thermo GC/MS-interfaceforbindelser 0,10 til 0,25 mm ID Kolonner
Til brug med Thermo GC/MS-interfaceforbindelser 0,45 til 0,53 mm ID Kolonner
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Eliminerer lækager
- Ingen forurening
- Ingen grund til at efterspænde efter temperaturcyklus
- Renere spektre for bedre biblioteksmatches
Tekniske data
Tekniske data
| Type | SilTite Ferrules til 0,32 mm ID Søjle for Thermo Scientific |
| Diameter (metrisk) indvendig slange | 0.32 mm |
| Til brug med (udstyr) | Til brug med Thermo GC/MS interfaceforbindelser 0,32 mm ID Kolonner |