Få mere at vide
Trajan Scientific and Medical™ SilTite™ Ferrules
Artikelnummer. 15218923
Til brug med (udstyr):
Til brug med Shimadzu Detektor/Injektorer, Standard MS Interface 0,32 mm ID Kolonner
Til brug med Shimadzu Detektor/injektorer, standard MS-interface 0,45 til 0,53 mm ID Kolonner
Til brug med Thermo GC/MS interfaceforbindelser 0,32 mm ID Kolonner
Til brug med Thermo GC/MS-interfaceforbindelser 0,10 til 0,25 mm ID Kolonner
Til brug med Thermo GC/MS-interfaceforbindelser 0,45 til 0,53 mm ID Kolonner
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 15218923
Brand: Trajan Scientific and Medical™ 073228
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sikrer nem, lækagefri installation af kapillarsøjler uden brug af værktøj.
  • Eliminerer lækager
  • Ingen forurening
  • Ingen grund til at efterspænde efter temperaturcyklus
  • Renere spektre for bedre biblioteksmatches
Tekniske data
Type SilTite Ferrules til 0,32 mm ID søjler til Shimadzu
Til brug med (udstyr) Til brug med Shimadzu Detektor/Injektorer, Standard MS Interface 0,32 mm ID Kolonner